1,6-Dibromhexan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexamethylendibromid
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 36.4 EUR
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromhexan 98%
1,6-Dibromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Molecular Weight: 243,97 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,58 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000272
CAS-Nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)