1,6-Dibromhexan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexamethylendibromid
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 27.1 EUR
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromhexan ≥97%
1,6-Dibromhexan
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Molecular Weight: 243,97 g/mol
Siedepunkt: 242…244 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,610
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000272
CAS-Nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III