1,8-Dibromoctan
Lieferant: Thermo Scientific
SB00705.1
SB00705.10
SB00705.50
MAYBSB00705.1EA
0
EUR
MAYBSB00705.1
MAYBSB00705.10
MAYBSB00705.50
1,8-Dibromoctan
1,8-Dibromoctan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000277 CAS-Nummer: 4549-32-0 EINECS: 224-912-5 |