1,9-Dibromnonan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonamethylendibromid
112870050 112870250
ACRO112870050EA 29.6 EUR
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromnonan 97%
1,9-Dibromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molecular Weight: 286,05 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,40 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000279
CAS-Nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)