1,9-Dibromnonan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Nonamethylendibromid
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 41.8 EUR
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromnonan ≥97%
1,9-Dibromnonan
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molecular Weight: 286.05 g/mol
Siedepunkt: 285…288 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.410
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000279
CAS-Nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0