1-Brombutan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butyl bromide
106770010 106772500 106770025 106770100 106770500
ACRO106770010EA 106 EUR
ACRO106770010 ACRO106772500 ACRO106770025 ACRO106770100 ACRO106770500
1-Brombutan 99%
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)