1-Bromdecan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Decylbromid, Decylbromid
A11340.0C A11340.0E A11340.22 A11340.36 AB108652.0100
A11340.0CEA 727 EUR
A11340.0C A11340.0E A11340.22 A11340.36 ABCRAB108652.0100
1-Bromdecan ≥98%
1-Bromdecan
Purity: 98% CAS No.: 112-29-8 Molecular Formula: C10H21Br Formula Weight: 221.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -30° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1735227 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000221
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 221.18 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.067
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000221
CAS-Nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III