1-Bromheptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Heptylbromid
A14031.0B A14031.0I A14031.30
A14031.0BEA 109 EUR
A14031.0B A14031.0I A14031.30
1-Bromheptan ≥98%
1-Bromheptan
Purity: 98+% CAS No.: 629-04-9 Molecular Formula: CH3(CH2)6Br Formula Weight: 179.11 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4499 Odour: Recognizable Melting Point: -58° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1697160 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000273
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 179,1 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1,139
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000273
CAS-Nummer: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3,III