1-Bromhexan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexylbromid, 1-Hexylbromid
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 137 EUR
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromhexan 99+%
1-Bromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 165,07 g/mol
Siedepunkt: 154…158 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000271
CAS-Nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)