1-Bromhexan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexylbromid, 1-Hexylbromid
A15166.0C A15166.0E A15166.22 A15166.36
A15166.0CEA 595 EUR
A15166.0C A15166.0E A15166.22 A15166.36
1-Bromhexan ≥99%
1-Bromhexan
Purity: 99% CAS No.: 111-25-1 Molecular Formula: CH3(CH2)5Br Formula Weight: 165.08 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 1731290 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000271
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 165,07 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1,176
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000271
CAS-Nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III