1-Bromhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hexylbromid, 1-Hexylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01603.0100 8.01603.0500
8.01603.0100EA 31.3 EUR
8.01603.0100 8.01603.0500
1-Bromhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 165.07 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1.167 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000271
CAS-Nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 165.07 g/mol
Boiling Point 154 - 158 °C
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)