1-Bromnonan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonylbromid, 1-Nonylbromid
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 29.2 EUR
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromnonan 97%
1-Bromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 207,15 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -29 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes