1-Bromoctadecan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
n-Octadecylbromid
190021000
190025000
190020025
ACRO190021000EA
30.4
EUR
ACRO190021000
ACRO190025000
ACRO190020025
1-Bromoctadecan 96%
1-Bromoctadecan
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥95 % |