1-Brompropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: n-Propylbromid, Lösung 38
107310010 107312500 107315000 107310025
ACRO107310010EA 98.3 EUR
ACRO107310010 ACRO107312500 ACRO107315000 ACRO107310025
1-Brompropan 99%
1-Brompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₃
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 1,353 g/cm³
Flammpunkt: –4,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000254
CAS-Nummer: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %