1-Brompropan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: n-Propylbromid, Lösung 38
A10461.0J A10461.AK A10461.AU AB114296.0250
A10461.0JEA 281 EUR
A10461.0J A10461.AK A10461.AU ABCRAB114296.0250
1-Brompropan ≥99%
1-Brompropan
Purity: 99% CAS No.: 106-94-5 Molecular Formula: C3H7Br Formula Weight: 123.00 Flash Point: 21°(70°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -110° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 505936 Merck Reference: 14,7845 UN No.: 2344 MDL No.: MFCD00000254
Formel: BrH₂CCH₂CH₃
Siedepunkt: 70…71 °C
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 1,353
Flammpunkt: 21 °C (70 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000254
CAS-Nummer: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM