1-Brompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Propylbromid, Lösung 38
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
8.01667.0005EA 24.8 EUR
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
1-Brompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Brompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000254
CAS-Nummer: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 146 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.4341 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.4 - 9.1 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 490 °C