2,3-Dibrombutan (±) + meso 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10219.14 A10219.06 A10219.22
A10219.14EA 22.8 EUR
A10219.14 A10219.06 A10219.22
2,3-Dibrombutan (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 5408-86-6 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.5126 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1718916 MDL No.: MFCD00000146
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₃
Molecular Weight: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.760
Flammpunkt: 123 °C (253 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000146
CAS-Nummer: 5408-86-6
EINECS: 226-476-1
UN: 2810