2-Brombutan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: sek-Butylbromid
106781000 106785000 106780025
ACRO106781000EA 29.4 EUR
ACRO106781000 ACRO106785000 ACRO106780025
2-Brombutan 99+%
2-Brombutan
Formel: H₃CBrCHCH₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 91 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000156
CAS-Nummer: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes