2-Brombutan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: sek-Butylbromid
A15069.0B A15069.30
A15069.0BEA 114 EUR
A15069.0B A15069.30
2-Brombutan ≥98%
2-Brombutan
Purity: 98% CAS No.: 78-76-2 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 13°(55°F) Physical Form: Liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4369 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -112° Boiling Point: 91-92° Beilstein Reference: 505949 Merck Reference: 14,1554 UN No.: 2339 MDL No.: MFCD00000156
Formel: H₃CBrCHCH₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,260
Flammpunkt: 13 °C (55 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000156
CAS-Nummer: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1554