2-Brompropan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Propylbromid
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 113 EUR
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-Brompropan 99%
2-Brompropan
Formel: H₃CBrCHCH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 1,31 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000147
CAS-Nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %