2-Brompropan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Propylbromid
A12944.AK A12944.AU
A12944.AKEA 46.5 EUR
A12944.AK A12944.AU
2-Brompropan ≥99%
2-Brompropan
Purity: 99% CAS No.: 75-26-3 Molecular Formula: C3H7Br Formula Weight: 123.00 Flash Point: 19°(66°F) Physical Form: Liquid Density: 1.310 Refractive Index: 1.4255 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -89° Boiling Point: 59-60° Beilstein Reference: 741852 Merck Reference: 14,5210 UN No.: 2344 MDL No.: MFCD00000147
Formel: H₃CBrCHCH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 1,310
Flammpunkt: 19 °C (66 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000147
CAS-Nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5210