1-Brombutanon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Brom-2-butanon

002514-5G 002514-1G
FLUO002514-5GEA 234 EUR
FLUO002514-5G FLUO002514-1G
1-Brombutanon
1-Brombutanon
Formel: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
Molecular Weight: 151 g/mol
Siedepunkt: 102…105 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,698 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00000207
CAS-Nummer: 816-40-0
EINECS: 212-431-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR