3-Brombutanon ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Magnesiumoxid < 1 %
A10186.30 A10186.18 A10186.09
A10186.30EA 1058 EUR
A10186.30 A10186.18 A10186.09
3-Brombutanon ≥97% stabilisiert
3-Brombutanon
Stabilized with 1% magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 814-75-5 Molecular Formula: C4H7BrO Formula Weight: 151.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Pungent Boiling Point: 69-70°/70mm Beilstein Reference: 906773 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00013538
Formel: H₃CC(O)BrCHCH₃
Molecular Weight: 151 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (70 mmHg)
Dichte: 1,438
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013538
CAS-Nummer: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2922
ADR: 8,II