1,2-Dibromtetrachlorethan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,2,2-Tetrachlordibromethan
158460250
158461000
ACRO158460250EA
36.1
EUR
ACRO158460250
ACRO158461000
1,2-Dibromtetrachlorethan 97%
1,2-Dibromtetrachlorethan
Formel:
BrCl₂CCBrCl₂ Molecular Weight: 325,64 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220…222 °C Dichte: 2,71 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000780 CAS-Nummer: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |