1,2-Dibromtetrachlorethan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20276.14
B20276.22
B20276.14EA
33.1
EUR
B20276.14
B20276.22
1,2-Dibromtetrachlorethan 97%
1,2-Dibromtetrachlorethan
Purity: 97%
CAS No.: 630-25-1
Molecular Formula: BrCCl2CCl2Br
Formula Weight: 325.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1699471
Formel:
BrCl₂CCBrCl₂ Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼220 °C (Zersetzung) Dichte: 2,71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000780 CAS-Nummer: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...