1-Brom-1-chlorethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L01910.04 L01910.09
L01910.04EA 86.9 EUR
L01910.04 L01910.09
1-Brom-1-chlorethan ≥98%
1-Bromo-1-chloroethane
Purity: 98% CAS No.: 593-96-4 Molecular Formula: CH3CHBrCl Formula Weight: 143.42 Refractive Index: 1.4660 Boiling Point: 82-83° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00018842
Formel: BrClHCCH₃
Molecular Weight: 143,41 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C
Dichte: 1,667
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018842
CAS-Nummer: 593-96-4
EINECS: 209-820-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III