1-Brom-2-chlorethan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 43.9 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Brom-2-chlorethan 98%
1-Bromo-2-chloroethane
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 143,41 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,73 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %