1-Brom-2-chlorethan 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene chlorobromide
A12349.0E A12349.22 A12349.36
A12349.0EEA 521 EUR
A12349.0E A12349.22 A12349.36
1-Brom-2-chlorethan 98
1-Bromo-2-chloroethane
Purity: 98% CAS No.: 107-04-0 Molecular Formula: C2H4BrCl Formula Weight: 143.42 Flash Point: None Refractive Index: 1.4900 Odour: Sweet Melting Point: -18° Boiling Point: 106-107° Beilstein Reference: 605265 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000962
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 143.41 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.726
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III