Bromchlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135267-100G 135267-2KG
SIAL135267-100GEA 19.1 EUR
SIAL135267-100G SIAL135267-2KG
Bromchlormethan, Sigma-Aldrich®
Bromchlormethan
Formel: BrClCH₂
Molecular Weight: 129,38 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74-97-5
EINECS: 200-826-3
UN: 1887
ADR: 6.1,III