Bromtrichlormethan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlorbrommethan
A10824.22
A10824.36
A10824.22EA
39
EUR
A10824.22
A10824.36
Bromtrichlormethan ≥97%
Bromtrichlormethan
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Formel:
BrCl₃C Molecular Weight: 198.27 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 2.015 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000783 CAS-Nummer: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |