1,4-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
010444-25G
010444-5G
FLUO010444-25GEA
0
EUR
FLUO010444-25G
FLUO010444-5G
1,4-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluorbutan
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel:
BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br |
MDL:
MFCD00039224 CAS-Nummer: 18599-20-7 EINECS: 242-438-7 |