1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
001230-5G 001230-25G 001230-100G
FLUO001230-5GEA 42.9 EUR
FLUO001230-5G FLUO001230-25G FLUO001230-100G
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton
Formel: Br₂HCC(O)CF₃
Molecular Weight: 269.84 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.188 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041362
CAS-Nummer: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8 II