3-Brom-1,1,1-trifluoraceton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 636 EUR
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton ≥97%
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Molecular Weight: 190.95 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1.822
Flammpunkt: –2 °C (28 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039237
CAS-Nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II