3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Lieferant: FLUOROCHEM
001268-10G 001268-25G 001268-100G
FLUO001268-10GEA 0 EUR
FLUO001268-10G FLUO001268-25G FLUO001268-100G
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Molecular Weight: 190.95 g/mol
Siedepunkt: 87
Dichte: 1.8389 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039237
CAS-Nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II