1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11217.14 A11217.06 A11217.22
A11217.14EA 241 EUR
A11217.14 A11217.06 A11217.22
1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan ≥99%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 22094-18-4 Molecular Formula: C5H10Br2O2 Formula Weight: 261.95 Melting Point: 64-67° Beilstein Reference: 1698992
Formel: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
Molecular Weight: 261,94 g/mol
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051792
CAS-Nummer: 22094-18-4