Bromacetaldehyddiethylacetal

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Brom-1,1-diethoxyethan, Bromacetal

SB00588.250 SB00588.1
CHMPSB00588.250EA 0 EUR
CHMPSB00588.250 MAYBSB00588.1
Bromacetaldehyddiethylacetal
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Molecular Weight: 197.07 g/mol
Siedepunkt: 66
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR