Bromacetaldehyddiethylacetal
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Brom-1,1-diethoxyethan, Bromacetal
003024-100G 003024-500G
FLUO003024-100GEA 89 EUR
FLUO003024-100G FLUO003024-500G
Bromacetaldehyddiethylacetal
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Molecular Weight: 197.07 g/mol
Siedepunkt: 66
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II