Bromacetaldehyddimethylacetal
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1,1-dimethoxyethan
003454-100G 003454-250G 003454-50G
FLUO003454-100GEA 119 EUR
FLUO003454-100G FLUO003454-250G FLUO003454-50G
Bromacetaldehyddimethylacetal
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 169.02 g/mol
Siedepunkt: 148
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000213
CAS-Nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II