1-Brom-2,2-dimethoxypropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11139.09 A11139.18 A11139.30
A11139.09EA 42 EUR
A11139.09 A11139.18 A11139.30
1-Brom-2,2-dimethoxypropan ≥98%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 126-38-5 Molecular Formula: C5H11BrO2 Formula Weight: 183.05 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 83-87°/80mm Beilstein Reference: 2036095 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000208
Formel: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
Siedepunkt: 83…87 °C (80 mmHg)
Dichte: 1,354
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000208
CAS-Nummer: 126-38-5
EINECS: 204-784-7
UN: 3271
ADR: 3,III