1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan 90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Brom-3,6-dioxaheptan, 2-(2-Methoxyethoxy)ethylbromid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat
370980100 370980500
ACRO370980100EA 88.2 EUR
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan 90% stabilisiert
1-Brom-3,6-dioxaheptan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,347 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000238
CAS-Nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate