Acetaldehyd 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethanal
149510010 149510100 149512500 149510025
149510010.EA 50.4 EUR
149510010. 149510100. 149512500. 149510025.
Acetaldehyd 99.5%, reinst
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44,05 g/mol
Siedepunkt: 21 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Chlorine (Cl) ≤0.003 % (total)