Propionaldehyd 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Propanal

131510010 131510025 131510250 131510100
ACRO131510010EA 56.3 EUR
ACRO131510010 ACRO131510025 ACRO131510250 ACRO131510100
Propionaldehyd 97%
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0,798 g/cm³
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007020
CAS-Nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR