Acetonitril ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36423.AP 36423.K2 36423.K7 36423.M1 36423.M6
36423.APEA 65.1 EUR
36423.AP 36423.K2 36423.K7 36423.M1 36423.M6
Acetonitril ≥99,5% ACS
Acetonitril
Purity: 99.5+% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: CH3CN Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48° to -45° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 80…82 °C
Schmelzpunkt: –48 °C…–45 °C
Dichte: 0,786
Flammpunkt: 5 °C (41 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM