Acetonitril, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid
9035-12EA 277.48 EUR
9035-12 9035-10
Acetonitril, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Acetonitril
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm