(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecyltriphenylphosphonium bromide
BTB13910.250
BTB13910.1
CHMPBTB13910.250EA
0
EUR
CHMPBTB13910.250
MAYBBTB13910.1
(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br Molecular Weight: 511.53 g/mol |
MDL:
MFCD00031546 CAS-Nummer: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |