(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
B21553.14EA 41.5 EUR
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure ≥98%
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 35963-20-3 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° Beilstein Reference: 2809676 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00150753
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150753
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III