(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
21365-250G-F 21365-50G-F
SIAL21365-250G-FEA 297 EUR
SIAL21365-250G-F SIAL21365-50G-F
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232.3 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150753
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9