L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1R)-(-)-10-Camphorsulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-10-Camphorsulphonic acid, (-)-CSA
263640250 263640050 263641000 263645000
ACRO263640250EA 40.3 EUR
ACRO263640250 ACRO263640050 ACRO263641000 ACRO263645000
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
L(-)-Camphorsulphonic acid
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198 °C (Zers.)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064158
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -21° to -23° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %