(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40094.0100 8.40094.0010
8.40094.0100EA 165 EUR
8.40094.0100 8.40094.0010
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150753
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 193 - 196 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR