(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

282146-100G 282146-25G
SIAL282146-100GEA 98.1 EUR
SIAL282146-100G SIAL282146-25G
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150753
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR